Få mere at vide
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazin hydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 11460638
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460638 5 g 5g
11470638 25 g 25g
11480638 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460638 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25182.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 3107-34-4 | C7H8ClF3N2 | 212,6 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3107-34-4
Molekylær formel C7H8ClF3N2
Molekylvægt (g/mol) 212.6
MDL nummer MFCD00102619
InChI nøgle ZUSWDTWYONAOPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl phenylhydrazine hydrochloride, 2-trifluoromethyl phenylhydrazine hcl, 2-hydrazinobenzotrifluoride hcl, 2-hydrazinobenzotrifluoride hydrochloride, 2-trifluoromethyl phenyl hydrazine hydrochloride, 2-trifluoromethyl phenylhydrazine monohydrochloride, 1-2-trifluoromethyl phenyl hydrazine hydrochloride, n'-2-trifluoromethyl-phenyl-hydrazinium, chloride, 2-trifluoromethylphenylhydrazine hydrochloride
PubChem CID 12891828
IUPAC navn [2-(trifluormethyl)phenyl]hydrazin;hydrochlorid
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)NN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Smeltepunkt ∼235°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 4582303
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 212.6
Procent renhed 98%