Få mere at vide
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazin, 97%
Beskrivelse
2-(Trifluormethyl)phenylhydrazin bruges som mellemprodukt i organiske synteser. Det bruges også som et fint kemisk mellemprodukt, GC-derivatiseringsmiddel, koblingsreagens og N-beskyttende middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-(Trifluormethyl)phenylhydrazin anvendes som mellemprodukt i organiske synteser. Det bruges også som et fint kemisk mellemprodukt, GC-derivatiseringsmiddel, koblingsreagens og N-beskyttende middel.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine |
| Smeltepunkt | 57 °C til 63 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 641592 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 176.14 |
| Procent renhed | 97% |