Få mere at vide
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazin, 97%
Artikelnummer. 11489120
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11489120 1 g 1g
11499120 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489120 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14781.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 365-34-4 | C7H7F3N2 | 176,142 g/mol
2-(Trifluormethyl)phenylhydrazin bruges som mellemprodukt i organiske synteser. Det bruges også som et fint kemisk mellemprodukt, GC-derivatiseringsmiddel, koblingsreagens og N-beskyttende middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-(Trifluormethyl)phenylhydrazin anvendes som mellemprodukt i organiske synteser. Det bruges også som et fint kemisk mellemprodukt, GC-derivatiseringsmiddel, koblingsreagens og N-beskyttende middel.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 365-34-4
Molekylær formel C7H7F3N2
Molekylvægt (g/mol) 176.142
MDL nummer MFCD00052687
InChI nøgle JSWQDLBFVSTSIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl phenylhydrazine, 2-trifluoromethyl phenyl hydrazine, 2-trifluoromethylphenylhydrazine, 1-2-trifluoromethyl phenyl hydrazine, m-trifluoromethylphenylhydrazine, hydrazine, 2-trifluoromethyl phenyl, buttpark 44\57-17, 2-trifluoromethyl-phenyl-hydrazine
PubChem CID 520800
IUPAC navn [2-(trifluormethyl)phenyl]hydrazin
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine
Smeltepunkt 57 °C til 63 °C
Mængde 1 g
Beilstein 641592
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 176.14
Procent renhed 97%