Få mere at vide
2-(Trifluoromethyl)phenylglyoxalhydrat, 98%, tør vægtbasis.
Artikelnummer. 11329156
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11329156 250 mg 250mg
11309156 1 g 1g
11319156 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11329156 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20280.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 745783-91-9 | C9H5F3O2 | 202,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 745783-91-9
Molekylær formel C9H5F3O2
Molekylvægt (g/mol) 202.13
MDL nummer MFCD08533288
InChI nøgle HBOSPPHIPGYHDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl phenylglyoxal hydrate, 2-oxo-2-2-trifluoromethyl phenyl acetaldehyde hydrate, 2-oxo-2-2-trifluoromethyl phenyl ethanal, oxamethane, benzeneacetaldehyde, a-oxo-2-trifluoromethyl-,hydrate 1:1
PubChem CID 2783281
IUPAC navn 2-oxo-2-[2-(trifluormethyl)phenyl]acetaldehyd;hydrat
SMIL FC(F)(F)C1=CC=CC=C1C(=O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethyl)phenylglyoxal hydrate
Smeltepunkt 36 °C til 43 °C
Assay Procent Noter (dry wt.)
Mængde 250 mg
Formel vægt 202.13 (Vandfri)
Procent renhed 98%