Få mere at vide
2-(trifluormethyl)phenylacetylen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450338
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15450338 5 g 5g
15440338 1 g 1g
15460338 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15450338 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53478.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 704-41-6 | C9H5F3 | 170.134 g/mol
2-(trifluormethyl)phenylacetylen anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-(Trifluormethyl)phenylacetylen anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Svagt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 704-41-6
Molekylær formel C9H5F3
Molekylvægt (g/mol) 170.134
MDL nummer MFCD00467313
InChI nøgle OOZKONVIIMFOKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethynyl-2-trifluoromethyl benzene, 2'-trifluoromethylphenyl acetylene, 2-trifluoromethyl phenylacetylene, 2-ethynyl-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 2-ethynyl-a,a,a-trifluorotoluene,1-ethynyl-2-trifluoromethylbenzene, 2'-trifluoromethylphenylacetylene, 2-ethynylbenzotrifluoride, o-ethynyl-trifluoromethylbenzene, 2-trifluoromethyl phenyl ethyne, 1-ethynyl-2-trifluoromethyl-benzene
PubChem CID 4100856
IUPAC navn 1-ethynyl-2-(trifluormethyl)benzen
SMIL C#CC1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
Tæthed 1.222
Kogepunkt 45°C (8 mmHg)
Flammepunkt 25°C (77°F)
Brydningsindeks 1.476
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water.
Formel vægt 170.13
Procent renhed 97%