Få mere at vide
2-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11460867
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11460867 5 g 5g
11450867 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11460867 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23267.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3038-47-9
Molekylær formel C9H6F3N
Molekylvægt (g/mol) 185.15
MDL nummer MFCD00001903
InChI nøgle QXDCZSJGEUSERL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl phenylacetonitrile, 2-2-trifluoromethyl phenyl acetonitrile, 2-trifluoromethyl benzyl cyanide, o-trifluoromethylbenzyl cyanide, 2-trifluoromethylbenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 2-trifluoromethyl, o-trifluoromethylphenylacetonitrile, 2-trifluoromethyl phenyl acetonitrile
PubChem CID 76435
IUPAC navn 2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]acetonitrile
SMIL FC(F)(F)C1=CC=CC=C1CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Smeltepunkt 28°C to 32°C
Kogepunkt 92°C (11 mmHg)
Flammepunkt 89°C (192°F)
Brydningsindeks 1.463
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 910055
Formel vægt 185.15
Procent renhed 97%