Få mere at vide
2-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11446906
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11446906 5 g 5g
11436906 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11446906 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24004.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3038-48-0
Molekylær formel C9H6F3O2
Molekylvægt (g/mol) 203.14
MDL nummer MFCD00004327
InChI nøgle TYOCDHCKTWANIR-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-trifluoromethyl phenylacetic acid, 2-2-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 2-trifluoromethylphenylacetic acid, a,a,a-trifluoro-o-tolyl acetic acid, 2-trifluoromethyl phenyl acetic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2-trifluoromethyl, acmc-209hfg, ksc494k8b
PubChem CID 594597
IUPAC navn 2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
SMIL [O-]C(=O)CC1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid
Smeltepunkt 99°C to 101°C
Mængde 5 g
Beilstein 2267339
Formel vægt 204.15
Procent renhed 98%