Få mere at vide
2-(trifluormethyl)phenylisothiocyanat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10505265
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10505265 5 g 5g
11306346 10 g 10g
10397394 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10505265 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01593DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 1743-86-8
Molekylær formel C8H4F3NS
Molekylvægt (g/mol) 203.182
InChI nøgle FCEKLQPJGXIQRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethyl benzene, 2-trifluoromethylphenylisothiocyanate, 2-trifluoromethyl phenylisothiocyanate, 2-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, o-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethyl-benzene, benzene, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolyl isothiocyanate, isothiocyanic acid 2-trifluoromethyl phenyl ester
PubChem CID 737162
IUPAC navn 1-isothiocyanato-2-(trifluormethyl)benzen
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Tæthed 1.346g/mL
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel CF3OC6H4NCS
Mængde 5 g
Formel vægt 203.19
Procent renhed 97%