Få mere at vide
2-(Trifluoromethyl)phenylisothiocyanat, 98%
Artikelnummer. 11362876
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11362876 5 g 5g
11352876 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362876 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10586.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    867.00 DKK
    745.65 DKK / 5g
    Spare 121.35 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 1743-86-8 | C8H4F3NS | 203,182 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1743-86-8
Molekylær formel C8H4F3NS
Molekylvægt (g/mol) 203.182
MDL nummer MFCD00039644
InChI nøgle FCEKLQPJGXIQRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethyl benzene, 2-trifluoromethylphenylisothiocyanate, 2-trifluoromethyl phenylisothiocyanate, 2-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, o-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethyl-benzene, benzene, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolyl isothiocyanate, isothiocyanic acid 2-trifluoromethyl phenyl ester
PubChem CID 737162
IUPAC navn 1-isothiocyanato-2-(trifluormethyl)benzen
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)N=C=S
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Tæthed 1.346
Kogepunkt 216 °C
Flammepunkt 105 °C (221 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.566
Mængde 5 g
FN nummer UN2922
Beilstein 2693552
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 203.19
Procent renhed 98%