Få mere at vide
2-(trifluormethyl)phenylisothiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352876
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11352876 1 g 1g
11362876 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352876 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10586.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1743-86-8 | C8H4F3NS | 203.182 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1743-86-8
Molekylær formel C8H4F3NS
Molekylvægt (g/mol) 203.182
MDL nummer MFCD00039644
InChI nøgle FCEKLQPJGXIQRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethyl benzene, 2-trifluoromethylphenylisothiocyanate, 2-trifluoromethyl phenylisothiocyanate, 2-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, o-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethyl-benzene, benzene, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolyl isothiocyanate, isothiocyanic acid 2-trifluoromethyl phenyl ester
PubChem CID 737162
IUPAC navn 1-isothiocyanato-2-(trifluormethyl)benzen
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Tæthed 1.346
Kogepunkt 216°C
Flammepunkt 105°C (221°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.566
Mængde 1 g
FN nummer UN2922
Beilstein 2693552
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 203.19
Procent renhed 98%