Få mere at vide
2-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanat, 97%
Artikelnummer. 11397586
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397586 25 g 25g
11377586 1 g 1g
11387586 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11397586 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11156.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2285-12-3 | C8H4F3NO | 187,12 g/mol
2-(Trifluormethyl)phenylisocyanat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes inden for organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-(Trifluormethyl)phenylisocyanat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt,
der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Hydrolyserer i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med baser og oxidationsmidler. Det er følsomt over for fugt. Opbevares under tør inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2285-12-3
Molekylær formel C8H4F3NO
Molekylvægt (g/mol) 187.12
MDL nummer MFCD00002008
InChI nøgle GZWGTVZRRFPVAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-isocyanato-2-trifluoromethyl benzene, benzene, 1-isocyanato-2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolyl isocyanate, o-trifluoromethylphenylisocyanate, isocyanic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolyl ester, o-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 2-trifluoromethyl phenylisocyanate, 2-trifluoromethyl benzenisocyanate, isocyanic acid, .alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro-o-tolyl ester
PubChem CID 16794
IUPAC navn 1-isocyanato-2-(trifluormethyl)benzen
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Tæthed 1.238
Kogepunkt 74 °C til 75 °C (40 mmHg)
Flammepunkt 58 °C (136 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.4755
Mængde 25 g
FN nummer UN2285
Beilstein 977056
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Hydrolyserer i vand.
Formel vægt 187.12
Procent renhed 97%