Få mere at vide
2-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol |
| Smeltepunkt | 4°C |
| Tæthed | 1.326 |
| Kogepunkt | 80°C to 83°C (3 mmHg) |
| Flammepunkt | 92°C (197°F) |
| Brydningsindeks | 1.468 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2093714 |
| Formel vægt | 176.14 |
| Procent renhed | 97% |