Få mere at vide
2-(Trifluoromethyl)benzoylchlorid, 98%
Artikelnummer. 10676291 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10676291 5 g Glasflaske 5g
10241433 1 g Glasflaske 1g
10340944 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10676291 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 312930050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 312-94-7 | C8H4ClF3O | 208,56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 312-94-7
Molekylær formel C8H4ClF3O
Molekylvægt (g/mol) 208.56
MDL nummer MFCD00000667
InChI nøgle MXIUWSYTQJLIKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl benzoyl chloride, o-trifluoromethylbenzoyl chloride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluoyl chloride, 2-trifluoromethyl benzoylchloride, unii-d01d0b64eq, otf-boc, 2-trifluoromethyl-benzoyl chloride, o-trifluoromethyl benzoyl chloride
PubChem CID 67561
IUPAC navn 2-(trifluormethyl)benzoylchlorid
SMIL FC(F)(F)C1=CC=CC=C1C(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -22 °C
Farve Pink eller gul
Tæthed 1.4100g/mL
Kogepunkt 84 °C til 85 °C (16,0 mmHg)
Flammepunkt 95 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CF3C6H4COCl
Brydningsindeks 1,4780 til 1,481
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.41
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes
Formel vægt 208.57
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske