Få mere at vide
2-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride, 98%
Artikelnummer. 10241433 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10241433 1 g Glasflaske 1g
10676291 5 g Glasflaske 5g
10340944 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10241433 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 312930010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 312-94-7 | C8H4ClF3O | 208.56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 312-94-7
Molekylær formel C8H4ClF3O
Molekylvægt (g/mol) 208.56
MDL nummer MFCD00000667
InChI nøgle MXIUWSYTQJLIKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl benzoyl chloride, o-trifluoromethylbenzoyl chloride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluoyl chloride, 2-trifluoromethyl benzoylchloride, unii-d01d0b64eq, otf-boc, 2-trifluoromethyl-benzoyl chloride, o-trifluoromethyl benzoyl chloride
PubChem CID 67561
IUPAC navn 2-(trifluormethyl)benzoylchlorid
SMIL FC(F)(F)C1=CC=CC=C1C(Cl)=O
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -22°C
Farve Pink eller gul
Tæthed 1.4100g/mL
Kogepunkt 84°C to 85°C (16.0 mmHg)
Flammepunkt 95°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CF3C6H4COCl
Brydningsindeks 1.4780 to 1.481
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.41
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes
Formel vægt 208.57
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Visa mer Visa mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.