Få mere at vide
2-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11433214
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11433214 100 g 100g
11413214 5 g 5g
11423214 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433214 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10564.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 312-94-7
Molekylær formel C8H4ClF3O
Molekylvægt (g/mol) 208.56
MDL nummer MFCD00000667
InChI nøgle MXIUWSYTQJLIKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl benzoyl chloride, o-trifluoromethylbenzoyl chloride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluoyl chloride, 2-trifluoromethyl benzoylchloride, unii-d01d0b64eq, otf-boc, 2-trifluoromethyl-benzoyl chloride, o-trifluoromethyl benzoyl chloride
PubChem CID 67561
IUPAC navn 2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
SMIL FC(F)(F)C1=CC=CC=C1C(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2- (Trifluoromethyl)benzoyl chloride
Smeltepunkt -22°C
Tæthed 1.414
Kogepunkt 89°C to 90°C (16 mmHg)
Flammepunkt 95°C (203°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.479
Mængde 100 g
FN nummer UN3265
Beilstein 881040
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 208.57
Procent renhed 98%