Få mere at vide
2-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11413214
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11413214 5 g 5g
11423214 25 g 25g
11433214 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11413214 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10564.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 312-94-7
Molekylær formel C8H4ClF3O
Molekylvægt (g/mol) 208.56
MDL nummer MFCD00000667
InChI nøgle MXIUWSYTQJLIKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl benzoyl chloride, o-trifluoromethylbenzoyl chloride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluoyl chloride, 2-trifluoromethyl benzoylchloride, unii-d01d0b64eq, otf-boc, 2-trifluoromethyl-benzoyl chloride, o-trifluoromethyl benzoyl chloride
PubChem CID 67561
IUPAC navn 2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
SMIL FC(F)(F)C1=CC=CC=C1C(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2- (Trifluoromethyl)benzoyl chloride
Smeltepunkt -22°C
Tæthed 1.414
Kogepunkt 89°C to 90°C (16 mmHg)
Flammepunkt 95°C (203°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.479
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 881040
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 208.57
Procent renhed 98%