Få mere at vide
2-(Trifluoromethyl)benzonitril, 97 %
Artikelnummer. 11487137
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11487137 10 g 10g
11404140 5 g 5g
11497137 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11487137 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14951.09
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 447-60-9 | C8H4F3N | 171,122 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 447-60-9
Molekylær formel C8H4F3N
Molekylvægt (g/mol) 171.122
MDL nummer MFCD00001791
InChI nøgle SOZGHDCEWOLLHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl benzonitrile, o-trifluoromethylbenzonitrile, 2-cyanobenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolunitrile, a,a,a-trifluoro-o-tolunitrile, 2-trifluoromethyl-benzonitrile, alpha,alpha,alpha-trifluoro-2-toluonitrile, benzonitrile, trifluoromethyl, benzonitrile, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl benzenecarbonitrile
PubChem CID 67972
IUPAC navn 2-(trifluormethyl)benzonitril
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C#N)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethyl)benzonitrile
Smeltepunkt 17 °C til 18 °C
Tæthed 1.294
Kogepunkt 204 °C til 206 °C
Flammepunkt 90 °C (194 °F)
Brydningsindeks 1.4632
Mængde 10 g
FN nummer UN3276
Beilstein 2048152
Formel vægt 171.12
Procent renhed 97%