Få mere at vide
2-(Trifluoromethyl)benzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15535056 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15535056 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 15535056 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 188451000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethyl)benzoic acid
CAS 433-97-6
Smeltepunkt 107.0°C to 110.0°C
Kogepunkt 247.0°C (753.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Molekylær formel C8H5F3O2
Lineær formel CF3C6H4CO2H
MDL nummer MFCD00002476
Mængde 100 g
Beilstein 09,III,2308
Synonym 2-trifluoromethyl benzoic acid, o-trifluoromethylbenzoic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluic acid, o-carboxybenzotrifluoride, 2-carboxybenzotrifluoride, unii-0r1ck7mzua, trifluoromethylbenzoic acid, 2-trifluoromethyl benzoate, 2-trifluromethylbenzoic acid, trifluoromethyl benzoic acid
InChI nøgle FBRJYBGLCHWYOE-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)C1=CC=CC=C1C(F)(F)F
IUPAC navn 2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 190.12
PubChem CID 9899
ChEBI CHEBI:60694
Formel vægt 190.12
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Trifluoromethylbenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.