Få mere at vide
2-(trifluormethyl)benzoesyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10512981 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10512981 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10512981 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 188450050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 433-97-6 | Molekylformel: C8H5F3O2 | Molekylvægt: 190,12 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 433-97-6
Molekylær formel C8H5F3O2
Molekylvægt (g/mol) 190.12
MDL nummer MFCD00002476
InChI nøgle FBRJYBGLCHWYOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl benzoic acid, o-trifluoromethylbenzoic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluic acid, o-carboxybenzotrifluoride, 2-carboxybenzotrifluoride, unii-0r1ck7mzua, trifluoromethylbenzoic acid, 2-trifluoromethyl benzoate, 2-trifluromethylbenzoic acid, trifluoromethyl benzoic acid
PubChem CID 9899
ChEBI CHEBI:60694
IUPAC navn 2-(trifluormethyl)benzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethyl)benzoic acid
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 107,0 °C til 110,0 °C
Farve Brun-gul til gul
Kogepunkt 247,0 °C (753,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CF3C6H4CO2H
Mængde 5 g
Beilstein 09, III, 2308
Formel vægt 190.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Trifluoromethylbenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.