Få mere at vide
2-(trifluormethyl)benzenthiol,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10520173
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10520173 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10079541 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10520173 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00684EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 13333-97-6
Molekylær formel C7H5F3S
Molekylvægt (g/mol) 178.172
MDL nummer MFCD00068896
InChI nøgle XVGQHRKNXSUPEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl benzenethiol, 2-trifluoromethyl thiophenol, 2-trifluoromethylthiophenol, 2-trifluoromethyl benzene-1-thiol, 2-mercaptobenzotrifluoride, pubchem6860, acmc-209brx, trifluoromethyl thiophenol, 2trifluoromethylbenzenethiol
PubChem CID 2777889
IUPAC navn 2-(trifluormethyl)benzenthiol
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethyl)benzenethiol
CAS min % 95.0
Tæthed 1.35g/mL
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel CF3C6H4SH
Mængde 10 g
Formel vægt 178.18
Procent renhed 95%