Få mere at vide
2-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride, 98%
Artikelnummer. 11414140
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11414140 1 g 1g
11438066 5 g 5g
11448066 25 g 25g
11458066 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11414140 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14108.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 776-04-5 | C7H4ClF3O2S | 244.612 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 776-04-5
Molekylær formel C7H4ClF3O2S
Molekylvægt (g/mol) 244.612
MDL nummer MFCD00051696
InChI nøgle ZIZGWNOAHUCACM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 2-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 2-trifluoromethylbenzenesulphonyl chloride, 2-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, o-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, o-trifluoromethylbenzenesulfonyl chloride, 2-trifluoromethyl benzene sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene-2-sulfonyl chloride
PubChem CID 136616
IUPAC navn 2-(trifluormethyl)benzensulfonylchlorid
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 22°C to 24°C
Tæthed 1.585
Kogepunkt 133°C to 135°C (14 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.503
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2651854
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 244.62
Procent renhed 98%