Få mere at vide
2-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid, 97%
Artikelnummer. 11405777
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11405777 1 g 1g
11415777 5 g 5g
11425777 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11405777 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24343.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1423-27-4 | C7H6BF3O2 | 189.928 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1423-27-4
Molekylær formel C7H6BF3O2
Molekylvægt (g/mol) 189.928
MDL nummer MFCD00236059
InChI nøgle JNSBEPKGFVENFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl phenylboronic acid, 2-trifluoromethylphenylboronic acid, 2-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 2-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 2-trifluoromethyl phenyl boranediol, o-trifluoromethylphenylboronic acid, 2-boronobenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolueneboronic acid
PubChem CID 2734387
IUPAC navn [2-(trifluormethyl)phenyl]borsyre
SMIL B(C1=CC=CC=C1C(F)(F)F)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Smeltepunkt 108°C to 110°C
Mængde 1 g
Beilstein 2974465
Formel vægt 189.93
Procent renhed 97%