Få mere at vide
2-(Trifluoromethyl)benzamide, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11438056
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11438056 25 g 25g
11428056 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11438056 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14103.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 360-64-5
Molekylær formel C8H6F3NO
Molekylvægt (g/mol) 189.14
MDL nummer MFCD00014798
InChI nøgle QBAYIBZITZBSFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl benzamide, o-trifluoromethylbenzamide, o-trifluoromethyl benzamide, unii-5u8y7e6aio, 2-trifluoromehtyl benzamide, benzamide, 2-trifluoromethyl, o-trifluoromethyl-benzamide, 5u8y7e6aio, synquest 4848-3-12
PubChem CID 67759
IUPAC navn 2-(trifluoromethyl)benzamide
SMIL NC(=O)C1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethyl)benzamide
Smeltepunkt 161°C to 164°C
Mængde 25 g
Beilstein 2616148
Formel vægt 189.14
Procent renhed ≥98%