missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(Trifluoromethyl)benzamide, 98+%, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 11428056
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11428056 5 g 5g
11438056 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11428056 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14103.06
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 360-64-5
Molekylær formel C8H6F3NO
Molekylvægt (g/mol) 189.14
MDL nummer MFCD00014798
InChI nøgle QBAYIBZITZBSFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl benzamide, o-trifluoromethylbenzamide, o-trifluoromethyl benzamide, unii-5u8y7e6aio, 2-trifluoromehtyl benzamide, benzamide, 2-trifluoromethyl, o-trifluoromethyl-benzamide, 5u8y7e6aio, synquest 4848-3-12
PubChem CID 67759
IUPAC navn 2-(trifluoromethyl)benzamide
SMIL NC(=O)C1=CC=CC=C1C(F)(F)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethyl)benzamide
Smeltepunkt 161°C to 164°C
Mængde 5 g
Beilstein 2616148
Formel vægt 189.14
Procent renhed ≥98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.