Få mere at vide
2-(trifluormethyl)benzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470438
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470438 100 g 100g
11450438 5 g 5g
11460438 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470438 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24591.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 447-61-0 | C8H5F3O | 174.122 g/mol
2-(trifluormethyl)benzaldehyd er blevet anvendt til fremstilling afω -(dimethylamino)-alkylethyl-4(-2-(trifluormethyl)phenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylater, methyl-(E)-2-[2-[(E)-2-(2-trifluormethylphenyl)vinyl]-phenyl]-3-methoxy-acrylatreaktion. Det er et reagens, der bruges som elektrofil komponent i en bred vifte af reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-(trifluormethyl)benzaldehyd er blevet brugt til fremstilling af ω-(dimethylamino)-alkylethyl-4(-2-(trifluormethyl)phenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylater, methyl (E)-2-[2-[(E)-2-(2-trifluormethylphenyl)vinyl]-phenyl]-3-methoxyacrylat via Wittig-Horner-reaktion. Det er et reagens, der bruges som elektrofil komponent i en bred vifte af reaktioner.
Opløselighed Opløselig i
de fleste organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares under tør inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 447-61-0
Molekylær formel C8H5F3O
Molekylvægt (g/mol) 174.122
MDL nummer MFCD00003337
InChI nøgle ZDVRPKUWYQVVDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl benzaldehyde, o-trifluoromethyl benzaldehyde, o-trifluoromethylbenzaldehyde, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolualdehyde, benzaldehyde, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-benzaldehyde, ortho-trifluoromethyl-benzaldehyde, otf-bad, trifluoromethylbenzaldehyde
PubChem CID 123067
IUPAC navn 2-(trifluormethyl)benzaldehyd
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
Smeltepunkt -40°C
Tæthed 1.322
Kogepunkt 70°C to 71°C (16 mmHg)
Flammepunkt 61°C (141°F)
Lugt Almond-like
Brydningsindeks 1.466
Mængde 100 g
Beilstein 2045512
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in most organic solvents.
Formel vægt 174.12
Procent renhed 98%