Få mere at vide
2-(Trifluoromethyl)benzaldehyde, 97%
Artikelnummer. 10660395 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10660395 25 g Glasflaske 25g
10577373 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10660395 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 232680250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 447-61-0 | C8H5F3O | 174.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 447-61-0
Molekylær formel C8H5F3O
Molekylvægt (g/mol) 174.12
MDL nummer MFCD00003337
InChI nøgle ZDVRPKUWYQVVDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl benzaldehyde, o-trifluoromethyl benzaldehyde, o-trifluoromethylbenzaldehyde, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolualdehyde, benzaldehyde, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-benzaldehyde, ortho-trifluoromethyl-benzaldehyde, otf-bad, trifluoromethylbenzaldehyde
PubChem CID 123067
IUPAC navn 2-(trifluormethyl)benzaldehyd
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -40.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.3200g/mL
Kogepunkt 70.0°C to 71.0°C (16.0 mmHg)
Flammepunkt 61°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CF3C6H4CHO
Brydningsindeks 1.4650 to 1.4670
Mængde 25 g
Beilstein 07, III, 1013
Specifik vægtfylde 1.32
Formel vægt 174.12
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.