Få mere at vide
2-(Trifluoromethyl)anilin, 98%
Product Code. 11437367
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Unit Size:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11437367 500 g 500g
11427367 100 g 100g
11447367 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11437367 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A15072.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Add to basket
CAS: 88-17-5 | C7H6F3N | 161,127 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 88-17-5
Molekylær formel C7H6F3N
Molekylvægt (g/mol) 161.127
MDL nummer MFCD00007718
InChI nøgle VBLXCTYLWZJBKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl aniline, 2-aminobenzotrifluoride, o-aminobenzotrifluoride, o-trifluoromethyl aniline, o-trifluoromethylaniline, benzenamine, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl benzenamine, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluidine, 2-aminotrifluorotoluene, 2-aminotrifluoromethylbenzene
PubChem CID 6922
IUPAC navn 2-(trifluormethyl)anilin
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)N
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethyl)aniline
Smeltepunkt -35 °C til -33 °C
Tæthed 1.295
Kogepunkt 67 °C til 68 °C (15 mmHg)
Flammepunkt 65 °C (149 °F)
Lugt Genkendelig
Brydningsindeks 1.48
Mængde 500 g
FN nummer UN2942
Beilstein 879494
Formel vægt 161.13
Procent renhed 98%