Få mere at vide
2-(trifluormethyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10748075
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10748075 1 g 1g
10245574 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10748075 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB00885DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 88-17-5
Molekylær formel C7H6F3N
Molekylvægt (g/mol) 161.127
MDL nummer MFCD00007718
InChI nøgle VBLXCTYLWZJBKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl aniline, 2-aminobenzotrifluoride, o-aminobenzotrifluoride, o-trifluoromethyl aniline, o-trifluoromethylaniline, benzenamine, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl benzenamine, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluidine, 2-aminotrifluorotoluene, 2-aminotrifluoromethylbenzene
PubChem CID 6922
IUPAC navn 2-(trifluormethyl)anilin
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethyl)aniline
CAS min % 97.0
Tæthed 1.2960g/mL
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel H2NC6H4CF3
Mængde 1 g
Formel vægt 161.13
Procent renhed 97%