Få mere at vide
2-(trifluormethyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10245574
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10245574 10 g 10g
10748075 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10245574 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB00885EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 88-17-5
Molekylær formel C7H6F3N
Molekylvægt (g/mol) 161.127
MDL nummer MFCD00007718
InChI nøgle VBLXCTYLWZJBKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl aniline, 2-aminobenzotrifluoride, o-aminobenzotrifluoride, o-trifluoromethyl aniline, o-trifluoromethylaniline, benzenamine, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl benzenamine, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluidine, 2-aminotrifluorotoluene, 2-aminotrifluoromethylbenzene
PubChem CID 6922
IUPAC navn 2-(trifluormethyl)anilin
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethyl)aniline
CAS min % 97.0
Tæthed 1.2960g/mL
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel H2NC6H4CF3
Mængde 10 g
Formel vægt 161.13
Procent renhed 97%