Få mere at vide
2'-(Trifluoromethyl)acetophenone, 99%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10685852 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
1g; Glass bottle
Artikelnummer.
10685852 1g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10685852 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 214430010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2′-(Trifluoromethyl)acetophenone
CAS 17408-14-9
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.2500g/mL
Flammepunkt 84°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C9H7F3O
Lineær formel CF3C6H4COCH3
Brydningsindeks 1.4584 to 1.4604
MDL nummer MFCD00000378
Mængde 1 g
Synonym 2'-trifluoromethyl acetophenone, 1-2-trifluoromethyl phenyl ethanone, o-trifluoromethylacetophenone, 1-2-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2'-trifluoromethylacetophenone, ethanone, 1-2-trifluoromethyl phenyl, o-trifluoromethyl benzoyl, 2-trifluoromethylacetophenone, 1-acetyl-2-trifluoromethyl benzene
InChI nøgle FYDUUODXZQITBF-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=O)C1=CC=CC=C1C(F)(F)F
IUPAC navn 1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Molekylvægt (g/mol) 188.149
PubChem CID 87095
Formel vægt 188.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2'-(Trifluoromethyl)acetophenone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.