Få mere at vide
2'-(Trifluoromethyl)acetophenone, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11424953
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11424953 25 g 25g
11404953 1 g 1g
11414953 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424953 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12248.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17408-14-9
Molekylær formel C9H7F3O
Molekylvægt (g/mol) 188.149
MDL nummer MFCD00000378
InChI nøgle FYDUUODXZQITBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-trifluoromethyl acetophenone, 1-2-trifluoromethyl phenyl ethanone, o-trifluoromethylacetophenone, 1-2-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2'-trifluoromethylacetophenone, ethanone, 1-2-trifluoromethyl phenyl, o-trifluoromethyl benzoyl, 2-trifluoromethylacetophenone, 1-acetyl-2-trifluoromethyl benzene
PubChem CID 87095
IUPAC navn 1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
SMIL CC(=O)C1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'- (Trifluoromethyl)acetophenone
Smeltepunkt 15°C to 17°C
Tæthed 1.255
Kogepunkt 163°C to 165°C
Flammepunkt 84°C (183°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.4595
Mængde 25 g
Beilstein 2259035
Formel vægt 188.15
Procent renhed ≥97%