Få mere at vide
2'-(Trifluoromethyl)acetanilide, 98%, Thermo Scientific™
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 2'-(Trifluoromethyl)acetanilide |
| Smeltepunkt | 94°C to 97°C |
| Lugt | Odorless |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 2106815 |
| Formel vægt | 203.16 |
| Procent renhed | 98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur