Få mere at vide
2-(Trifluoromethoxy)phenylacetic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11460378
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11460378 1 g 1g
11470378 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460378 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24542.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 220239-67-8
Molekylær formel C9H7F3O3
Molekylvægt (g/mol) 220.147
MDL nummer MFCD00236325
InChI nøgle QFLBBLZROQPTAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethoxy phenylacetic acid, 2-2-trifluoromethoxy phenyl acetic acid, 2-trifluoromethoxy phenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2-trifluoromethoxy, pubchem7379, acmc-209wg4, ksc495e8p, rarechem al bo 0857, 2-trifluoromethoxyphenylacetic acid
PubChem CID 2777313
IUPAC navn 2-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetic acid
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)O)OC(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Smeltepunkt 54°C to 56°C
Mængde 1 g
Formel vægt 220.15
Procent renhed 98%