Få mere at vide
2-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11435597
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11435597
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23567.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 198649-68-2
Molekylær formel C8H6BrF3O
Molekylvægt (g/mol) 255.034
MDL nummer MFCD00236321
InChI nøgle TUNSVUOTVLWNQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethoxy benzyl bromide, 1-bromomethyl-2-trifluoromethoxy benzene, 2-trifluoromethoxy benzylbromide, alpha-bromo-2-trifluoromethoxy toluene, 2-trifluoromethoxybenzyl bromide, 2-trifluoromethoxy-benzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-2-trifluoromethoxy, 2-bromomethyl phenoxy trifluoromethane, acmc-1c20t
PubChem CID 2777254
IUPAC navn 1-(bromomethyl)-2-(trifluoromethoxy)benzene
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CBr)OC(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide
Tæthed 1.583
Brydningsindeks 1.4812
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 255.04
Procent renhed 97%