Få mere at vide
2-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10722942 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10722942 1 g 1g
10667770 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10722942 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 433200010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 94651-33-9
Molekylær formel C8H5F3O2
Molekylvægt (g/mol) 190.12
MDL nummer MFCD00042405
InChI nøgle CPHXLFKIUVVIOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethoxy benzaldehyde, 4-trifluoromethoxy, o-trifluoromethoxy benzaldehyde, 2-trifluoromethoxy-benzaldehyde, pubchem1469, trifluoromethoxybenzaldehyde, acmc-209rt0, o-trifluoromethoxybenzaldehyde, trifluoromethoxy benzaldehyde
PubChem CID 2777192
IUPAC navn 2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
SMIL FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Yellow
Kogepunkt 77°C (20.0 mmHg)
Flammepunkt 67°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 190.12
Procent renhed 96%
Fysisk form Liquid