Få mere at vide
2-(Trifluoromethoxy)benzaldehyd, 96%
Artikelnummer. 11415786
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11415786 5 g 5g
11425786 25 g 25g
11435786 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11415786 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20840.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 94651-33-9 | C8H5F3O2 | 190,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94651-33-9
Molekylær formel C8H5F3O2
Molekylvægt (g/mol) 190.12
MDL nummer MFCD00042405
InChI nøgle CPHXLFKIUVVIOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethoxy benzaldehyde, 4-trifluoromethoxy, o-trifluoromethoxy benzaldehyde, 2-trifluoromethoxy-benzaldehyde, pubchem1469, trifluoromethoxybenzaldehyde, acmc-209rt0, o-trifluoromethoxybenzaldehyde, trifluoromethoxy benzaldehyde
PubChem CID 2777192
IUPAC navn 2-(trifluormethoxy)benzaldehyd
SMIL FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
Tæthed 1.33
Kogepunkt 77 °C (20 mmHg)
Flammepunkt 67 °C (152 °F)
Brydningsindeks 1.455
Mængde 5 g
Beilstein 6137162
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 190.12
Procent renhed 96%