Få mere at vide
2-(trifluormethoxy)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10712777
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10712777 25 g 25g
10463685 50 g 50g
10504704 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10712777 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01054EB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1535-75-7
Molekylær formel C7H6F3NO
Molekylvægt (g/mol) 177.126
MDL nummer MFCD00035959
InChI nøgle ZFCOUBUSGHLCDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethoxy aniline, benzenamine, 2-trifluoromethoxy, 2-trifluoromethoxy-phenylamine, o-trifluoromethoxy aniline, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-anisidine, o-trifluoromethoxyaniline, 2-trifluoromethoxy aminobenzene, 2-trifluoromethoxy phenylamine, 2-trifluoromethoxy phenyl amine
PubChem CID 73754
IUPAC navn 2-(trifluormethoxy)anilin
SMIL C1=CC=C(C(=C1)N)OC(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethoxy)aniline
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel CF3OC6H4NH2
Mængde 25 g
Formel vægt 177.12
Procent renhed 97%