Få mere at vide
2-(Trifluoromethoxy)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11402287
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11402287 5 g 5g
11412287 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11402287 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14202.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1535-75-7
Molekylær formel C7H6F3NO
Molekylvægt (g/mol) 177.126
MDL nummer MFCD00035959
InChI nøgle ZFCOUBUSGHLCDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethoxy aniline, benzenamine, 2-trifluoromethoxy, 2-trifluoromethoxy-phenylamine, o-trifluoromethoxy aniline, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-anisidine, o-trifluoromethoxyaniline, 2-trifluoromethoxy aminobenzene, 2-trifluoromethoxy phenylamine, 2-trifluoromethoxy phenyl amine
PubChem CID 73754
IUPAC navn 2-(trifluoromethoxy)aniline
SMIL C1=CC=C(C(=C1)N)OC(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethoxy)aniline
Tæthed 1.301
Kogepunkt 61°C to 63°C (15 mmHg)
Flammepunkt 63°C (147°F)
Brydningsindeks 1.462
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Beilstein 2803814
Formel vægt 177.13
Procent renhed 97%