Få mere at vide
2'-(Trifluoromethoxy)acetophenone, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11399935
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399935 5 g 5g
11389935 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399935 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19906.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 220227-93-0
Molekylær formel C9H7F3O2
Molekylvægt (g/mol) 204.148
MDL nummer MFCD00236320
InChI nøgle XTXSTESGCXKUIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-trifluoromethoxy acetophenone, 1-2-trifluoromethoxy phenyl ethanone, 1-2-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-one, 1-acetyl-2-trifluoromethoxy benzene, pubchem4295, 2-trifluoromethoxy acetophenone98, 1-2-trifluoromethoxyphenyl ethanone, 2'-trifluoromethoxy acetophenone98
PubChem CID 2777176
IUPAC navn 1-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanone
SMIL CC(=O)C1=CC=CC=C1OC(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-(Trifluoromethoxy)acetophenone
Tæthed 1.265
Brydningsindeks 1.45
Mængde 5 g
Beilstein 2259035
Formel vægt 204.15
Procent renhed ≥98%