Få mere at vide
2-(Trifluoracetyl)thiophen, 98%
Artikelnummer. 11486780
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11486780 5 g 5g
11476780 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11486780 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12585.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 651-70-7 | C6H3F3OS | 180,144 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 651-70-7
Molekylær formel C6H3F3OS
Molekylvægt (g/mol) 180.144
MDL nummer MFCD00041427
InChI nøgle CZYKJGCKVBXLGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoroacetyl thiophene, 2,2,2-trifluoro-1-thiophen-2-yl ethanone, ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-2-thienyl, 2,2,2-trifluoro-1-2-thienyl ethanone, ethanone,2,2,2-trifluoro-1-2-thienyl, 2,2,2-trifluoro-1-thiophen-2-yl ethan-1-one, 2,2,2-trifluoro-1-2-thienyl ethan-1-one, acmc-20aolw, trifluoroacetylthiophene, 2-trifluoroacetylthiophene
PubChem CID 136464
IUPAC navn 2,2,2-trifluor-1-thiophen-2-ylethanon
SMIL C1=CSC(=C1)C(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoroacetyl)thiophene
Tæthed 1.403
Kogepunkt 163 °C til 165 °C
Flammepunkt 58 °C (136 °F)
Brydningsindeks 1.4845
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1309208
Formel vægt 180.15
Procent renhed 98%