Få mere at vide
2-(Trichloracetyl)pyrrol, 99+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Trichloroacetyl)pyrrole |
| Smeltepunkt | 72 °C til 74 °C |
| Farve | Grå |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 135479 |
| Formel vægt | 212.46 |
| Procent renhed | ≥99% |
| Fysisk form | Pulver |