Få mere at vide
2-(Trichloroacetyl)pyrrole, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10883021 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10883021 10 g Glass bottle 10g
10421440 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10883021 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 431490100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 35302-72-8
Molekylær formel C6H4Cl3NO
Molekylvægt (g/mol) 212.46
MDL nummer MFCD00128757
InChI nøgle BBFDGMDENAEMKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trichloroacetyl pyrrole, 2,2,2-trichloro-1-1h-pyrrol-2-yl ethanone, 2,2,2-trichloro-1-1h-pyrrol-2-yl ethan-1-one, 2-trichloroacetyl-1h-pyrrole, 2-trichloroacetylpyrrole, 2,2,2-trichloro-1-1h-pyrrol-2-yl-ethanone, ethanone, 2,2,2-trichloro-1-1h-pyrrol-2-yl, 2,2,2-trichloro-1-pyrrol-2-ylethan-1-one, trichloroacetyl pyrrole
PubChem CID 321487
IUPAC navn 2,2,2-trichloro-1-(1H-pyrrol-2-yl)ethanone
SMIL C1=CNC(=C1)C(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trichloroacetyl)pyrrole
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 72.0°C to 74.0°C
Farve Green
Elementær analyse 33.07 to 34.76% C, 6.43 to 7.75% N
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Mængde 10 g
Formel vægt 212.46
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Trichloroacetyl)pyrrole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.