Få mere at vide
2-thioxo-3-[3-(trifluormethyl)phenyl]-4-thiazolidinon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15438316
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15438316 250 mg 250mg
15418316 1 g 1g
15428316 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15438316 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63447.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 315-08-2 | C10H6F3NOS2 | 277.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 315-08-2
Molekylær formel C10H6F3NOS2
Molekylvægt (g/mol) 277.28
MDL nummer MFCD00126176
InChI nøgle MRDJXDJVVCNDND-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-trifluoromethyl phenyl rhodanine, 2-thioxo-3-3-trifluoromethyl-phenyl-thiazolidin-4-one, 2-sulfanylidene-3-3-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazolidin-4-one, 2-thioxo-3-3-trifluoromethyl phenyl thiazolidin-4-one, 2-thioxo-3-3-trifluoromethyl phenyl-4-thiazolidinone, 2-thioxo-3-3-trifluoromethylhenyl-thiazolidin-4-one, 2-thioxo-3-3-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazolidin-4-one, 3-3-trifluoromethyl phenyl rhodanine, 2-tioxo-3-3-trifluoromethylphenyl thiazolidin-4-one
PubChem CID 278104
IUPAC navn 2-sulfanyliden-3-[3-(trifluormethyl)phenyl]-1,3-thiazolidin-4-on
SMIL FC(F)(F)C1=CC=CC(=C1)N1C(=O)CSC1=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Thioxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-thiazolidinone
Farve Hvid
Mængde 250 mg
Formel vægt 277.28
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof