Få mere at vide
2-Thien-2-ylpyrimidin-5-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10205464
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10205464 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10757485 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10205464 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC66504CB
Kemiske identifikatorer
CAS 921939-12-0
Molekylær formel C9H6N2OS
Molekylvægt (g/mol) 190.22
MDL nummer MFCD09817553
InChI nøgle DCIBDJAGZUQNKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophen-2-yl pyrimidine-5-carbaldehyde, 2-thien-2-ylpyrimidine-5-carbaldehyde, 2-thien-2-yl pyrimidine-5-carboxaldehyde, 2-2-thienyl pyrimidine-5-carbaldehyde, 2-thien-2-yl pyrimidine-5-carbaldehyde
PubChem CID 24229730
IUPAC navn 2-thiophen-2-ylpyrimidin-5-carbaldehyd
SMIL C1=CSC(=C1)C2=NC=C(C=N2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Thien-2-ylpyrimidine-5-carbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 190.23
Procent renhed 97%