Få mere at vide
(2-Thien-2-ylpyrimidin-5-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10757675
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10757675 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10767675 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10757675 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC66509CB
Kemiske identifikatorer
CAS 921939-13-1
Molekylær formel C9H8N2OS
Molekylvægt (g/mol) 192.236
MDL nummer MFCD09863233
InChI nøgle VPBKFPNQGGDRPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thien-2-ylpyrimidin-5-yl methanol, 2-thiophen-2-yl pyrimidin-5-yl methanol, 2-thiophen-2-ylpyrimidin-5-yl methanol, 2-thien-2-yl pyrimidin-5-yl methanol, 5-hydroxymethyl-2-thien-2-ylpyrimidine, 2-2-thienyl pyrimidin-5-yl methan-1-ol, 2-thiophen-2-yl-pyrimidin-5-yl-methanol, 5-hydroxymethyl-2-thien-2-yl pyrimidine, 2-5-hydroxymethyl pyrimidin-2-yl thiophene
PubChem CID 24229731
IUPAC navn (2-thiophen-2-ylpyrimidin-5-yl)methanol
SMIL C1=CSC(=C1)C2=NC=C(C=N2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Thien-2-ylpyrimidin-5-yl)methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 192.24
Procent renhed 97%