Få mere at vide
(2-Thien-2-ylphenyl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10411293
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10411293 250 mg 250mg
10528043 1 g 1g
10122804 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10411293 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC35509CB
Kemiske identifikatorer
CAS 773872-97-2
Molekylær formel C11H10OS
Molekylvægt (g/mol) 190.26
MDL nummer MFCD06203081
InChI nøgle IUULMJAEIKVTKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thien-2-ylphenyl methanol, 2-thiophen-2-yl phenyl methanol, 2-thien-2-yl phenyl methanol, 2-thiophen-2-ylphenyl methanol, 2-2-thienyl phenyl methanol, benzenemethanol,2-2-thienyl, 2-2-thienyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 2795559
SMIL OCC1=CC=CC=C1C1=CC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Thien-2-ylphenyl)methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn (2-thiophen-2-ylphenyl)methanol
Formel vægt 190.27
Procent renhed 97%