Få mere at vide
2-Thien-2-ylbenzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10544103
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10544103 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10239752 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10544103 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC35501CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 6072-49-7
Molekylær formel C11H8O2S
Molekylvægt (g/mol) 204.243
MDL nummer MFCD04039152
InChI nøgle GDSOQCSYONDNAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-thienyl benzoic acid, 2-thien-2-ylbenzoic acid, 2-thiophen-2-yl benzoic acid, thiolbenzoic acid, 2-2-thienyl-benzoic acid, 2-thiophen-2-yl-benzoic acid, 2-thiophene-2-yl-benzoic acid, benzoicacid, 2-2-thienyl, benzoic acid, 2-2-thienyl
PubChem CID 5105623
IUPAC navn 2-thiophen-2-ylbenzoesyre
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C2=CC=CS2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Thien-2-ylbenzoic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 204.25
Procent renhed 97%