Få mere at vide
[2-(Tetrahydropyran-4-yloxy)phenyl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10662315
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10662315 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
11300697 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
2 options
Artikelnummer. 10662315
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC52209DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 478189-93-4
Molekylær formel C12H16O3
Molekylvægt (g/mol) 208.257
MDL nummer MFCD09064960
InChI nøgle RMRHXMQGVDIPCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tetrahydropyran-4-yloxy phenyl methanol, 2-oxan-4-yloxy phenyl methanol, 2-oxan-4-yl oxy phenyl methanol, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy phenyl methanol, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy phenyl methanol, 2-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy phenyl methan-1-ol
PubChem CID 22932192
IUPAC navn [2-(oxan-4-yloxy)phenyl]methanol
SMIL C1COCCC1OC2=CC=CC=C2CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [2-(Tetrahydropyran-4-yloxy)phenyl]methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 208.26
Procent renhed 97%