Få mere at vide
2-(Tetrahydropyran-4-yloxy)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10452294
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10452294 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10193374 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10452294 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC58339CB
Kemiske identifikatorer
CAS 910036-98-5
Molekylær formel C16H24BNO4
Molekylvægt (g/mol) 305.18
MDL nummer MFCD09702390
InChI nøgle KGCJDMWHIVJQGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tetrahydro-pyran-4-yloxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridine, 2-tetrahydropyran-4-yloxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-oxan-4-yloxy-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-oxan-4-yloxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, pubchem20144, 2-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 6-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy pyridin-3-yl boronic acid pinacol ester
PubChem CID 24229583
IUPAC navn 2-(oxan-4-yloxy)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=C(OC2CCOCC2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Tetrahydropyran-4-yloxy)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 305.18
Procent renhed 97%