Få mere at vide
2-tert-Butylpropane-1,3-diol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363836
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11363836 5 g 5g
11353836 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11363836 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16927.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2819-05-8
MDL nummer MFCD01075745
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-tert-Butylpropane-1,3-diol
Smeltepunkt 54°C to 56°C
Kogepunkt 100°C to 102°C (2 mmHg)
Molekylær formel C10H16O4
Mængde 5 g
Beilstein 1900687
Synonym ethyl 4,4-diacetylbutyrate, 4-acetyl-5-oxohexanoic acid ethyl ester, 4,4-diacetylbutyric acid ethyl ester, ethyl 4-acetyl-5-oxohexanoate, 4-acetyl-5-oxo-hexanoic acid ethyl ester, hexanoic acid,4-acetyl-5-oxo-, ethyl ester, hexanoic acid, 4-acetyl-5-oxo-, ethyl ester
InChI nøgle CVPCFJRJUCNUJG-VQHVLOKHSA-N
SMIL CCOC(=O)CCC(C(=O)C)C(=O)C
IUPAC navn ethyl-4-acetyl-5-oxohexanoat
Molekylvægt (g/mol) 200.23
PubChem CID 2733934
Formel vægt 132.2
Procent renhed 98%